173282
Methyl trans-cinnamate
99%
Synonyme(s) :
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Clé InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3