W272507
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Description
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter