Principaux documents
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
W272302-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
213,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W272302-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
213,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H7COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro FEMA:
2723
Beilstein:
774965
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
147
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.013
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
pb
300-301 °C (lit.)
Pf
52-56 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.[1]
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
168 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their