Documents
MABD19
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-DMP-1 (CT), clone 8G10.3
clone 8G10.3, from mouse
Synonyme(s) :
Dentin matrix acidic phosphoprotein 1, DMP-1, Dentin matrix protein 1, AG1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G10.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMP1(1758)
Description générale
La protéine de la matrice dentinaire, également appelée DMP-1 pour "Dentin Matrix Protein-1", est une protéine de matrice extracellulaire et un membre de la famille des SIBLING ("Small Integrin Binding Ligand, N-Linked Glycoprotein"). Cette protéine, indispensable à la bonne minéralisation des os et de la dentine, est présente dans différentes cellules des tissus osseux et dentaires. Dans les ostéoblastes indifférenciés, c'est avant tout une protéine nucléaire qui régule l'expression des gènes spécifiques de ces cellules. Au cours de la maturation des ostéoblastes, cette protéine est phosphorylée et exportée dans la matrice extracellulaire, où elle régit la formation d'une matrice minéralisée. On sait que l'hypophosphatémie autosomique récessive, maladie qui se manifeste par un rachitisme et une ostéomalacie, est due à des mutations de la protéine DMP-1.
Spécificité
Cet anticorps détecte l'extrémité C-terminale de la protéine DMP-1.
Immunogène
Fragments de 57 kDa isolés à partir d'os de rat
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant sur des coupes de mandibule de rat. [Baba, O. et al. (2004). Matrix Biology. 23:371–379.]
Analyse par dot blot : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par dot blot. [Baba, O. et al. (2004). Matrix Biology. 23:371–379.]
Cet anticorps anti-DMP-1 (extrémité C-terminale), clone 8G10.3, est validé pour une utilisation en immunohistochimie et en dot blot pour la détection de l'extrémité C-terminale de la protéine DMP-1.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Oncologie
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur des coupes de dents humaines
Analyse par immunohistochimie : Une dilution du 1/50e au 1/250e de cet anticorps a permis de détecter la protéine DMP-1 dans des coupes de dents humaines.
Description de la cible
Poids théorique : 53 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Coupes de dents humaines
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Sohn et al.
Journal of dental research, 94(11), 1560-1567 (2015-09-26)
Pulp capping, or placing dental materials directly onto the vital pulp tissues of affected teeth, is a dental procedure that aims to regenerate reparative dentin. Several pulp capping materials are clinically being used, and calcium ion (Ca(2+)) released from these
Fernanda Furuse Ventura Dos Santos et al.
Journal of functional biomaterials, 14(11) (2023-11-24)
In recent years, alternative pulpal therapies targeting dentinogenesis signaling pathways using different peptides have been investigated. The aim of this study was to verify the effectiveness of poly(aspartic acid), pAsp, in dentin regeneration using an animal model. Mechanical pulp exposure
Zhuo Chen et al.
International journal of oral science, 14(1), 20-20 (2022-04-16)
Multiple signaling pathways are involved in the regulation of cell proliferation and differentiation in odontogenesis and dental tissue renewal, but the details of these mechanisms remain unknown. Here, we investigated the expression patterns of a transcription factor, Krüppel-like factor 6
Yongjun Xing et al.
Cell proliferation, 49(2), 185-194 (2016-04-03)
The aim of this study was to investigate differences of odonto-differentiation between P75 -neurotrophin receptor (P75 -NTR)-positive ectomesenchymal stem cells (P75+EMSCs) and P75 -NTR-negative ectomesenchymal stem cells (P75-EMSCs), and their underlying mechanisms. Primary cranial neural crest-derived cells (CNC) were isolated