W270733
6-Methyl-5-hepten-2-one
natural, ≥98%, FCC
Synonyme(s) :
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Fragrance grade
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FCC
Pureté
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
apple; musty; fruity
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup