Principaux documents
W254430
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
greener alternative
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl pentyl ketone
W254430-SAMPLE-K
77,90 $
500 G
547,00 $
1 KG
918,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W254430-SAMPLE-K
77,90 $
500 G
547,00 $
1 KG
918,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro FEMA:
2544
Beilstein:
1699063
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.94 (vs air)
Pression de vapeur
2.14 mmHg ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
739 °F
Limite d'explosivité
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
149-150 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
creamy; waxy; cheesy; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
M A Kotterman et al.
Gene therapy, 22(2), 116-126 (2014-12-17)
Gene delivery vectors based on adeno-associated viruses (AAV) have exhibited promise in both preclinical disease models and human clinical trials for numerous disease targets, including the retinal degenerative disorders Leber's congenital amaurosis and choroideremia. One general challenge for AAV is
Daniel Boloc et al.
PloS one, 10(8), e0135307-e0135307 (2015-08-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a highly heterogeneous genetic visual disorder with more than 70 known causative genes, some of them shared with other non-syndromic retinal dystrophies (e.g. Leber congenital amaurosis, LCA). The identification of RP genes has increased steadily during
Miriam Kolko et al.
Molecular vision, 20, 511-521 (2014-05-03)
To investigate the significance of calcium-independent phospholipase A₂, group VIA (iPLA2-VIA), in RPE cell survival following responses to sodium iodate (SI) in cell cultures. The human retinal pigment epithelium (RPE) cell line (ARPE-19) cells and primary mouse-RPE cultures were treated
P N Valdmanis et al.
Oncogene, 34(1), 94-103 (2013-12-10)
Mice in which lung epithelial cells can be induced to express an oncogenic Kras(G12D) develop lung adenocarcinomas in a manner analogous to humans. A myriad of genetic changes accompany lung adenocarcinomas, many of which are poorly understood. To get a
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable
Articles
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.