Principaux documents
W269328
Sigma-Aldrich
Methyl butyrate
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Butanoic acid methyl ester, Butyric acid methyl ester, Methyl butanoate
W269328-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
115,00 $
1 KG
559,00 $
4 KG
1 890,00 $
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W269328-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
115,00 $
1 KG
559,00 $
4 KG
1 890,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro FEMA:
2693
Beilstein:
1740743
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
263c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.038
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 30 °C)
Essai
≥98%
Limite d'explosivité
3.5 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
pb
102-103 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
apple; ethereal
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.0 °F
Point d'éclair (°C)
11.67 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S H Sterri et al.
Biochemical pharmacology, 34(15), 2779-2785 (1985-08-01)
A radiochemical assay for carboxylesterase based on the substrate methyl[1-14C]butyrate is described. The blank value corresponds to 1.04 micrograms (liver)-1.44 mg (plasma) of tissues with the highest and lowest activity respectively, which constitute the sensitivity of the method. The hydrolysis
D Roy et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(17), 3839-3847 (2014-09-10)
An easily dispersible multiwalled carbon nanotube (MWCNT) derivative is prepared, and provides a platform for the synthesis of the phenyl butyric acid methyl ester (PCBM) analog. The carbene addition reaction of MWCNTs makes derivatives that are less soluble in organic
T Tsujita et al.
Journal of biochemistry, 103(2), 327-331 (1988-02-01)
Carboxylesterase was purified from rat kidney in an electrophoretically homogeneous form by acetone precipitation, followed by successive chromatographies on DEAE-cellulose and hydroxyapatite and then isoelectric focusing. The purified enzyme catalyzed the hydrolyses of monoacylglycerols and short-chain triacylglycerols, such as tributyrin
C D Hull et al.
Journal of chemical ecology, 27(5), 889-906 (2001-07-27)
Single-unit electrophysiology was used to record the nerve impulses from the carbon dioxide receptors of female Queensland fruit flies, Bactroera tryoni. The receptors responded to stimulation in a phasic-tonic manner and also had a period of inhibition of the nerve
A Nakagawa et al.
Journal of biochemistry, 96(3), 815-820 (1984-09-01)
Purified Pseudomonas fluorescens lipase [EC 3.1.1.3] exhibited slight activity on water-soluble esters such as methyl butyrate, and this activity was increased on addition of Brij 58 (20 oxyethylene hexadecyl ether) to the solution. This stimulating effect of Brij 58 on