Principaux documents
W221811
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
natural, FG
W221811-SAMPLE-K
77,90 $
1 KG
341,00 $
5 KG
1 390,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W221811-SAMPLE-K
77,90 $
1 KG
341,00 $
5 KG
1 390,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2218
Beilstein:
1752803
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.449
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup