Principaux documents
W262706
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
≥97%, FG
Synonyme(s) :
4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovaleric acid
W262706-SAMPLE-K
72,20 $
1 KG
98,80 $
5 KG
324,00 $
10 KG
385,00 $
25 KG
745,00 $
72,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W262706-SAMPLE-K
72,20 $
1 KG
98,80 $
5 KG
324,00 $
10 KG
385,00 $
25 KG
745,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro FEMA:
2627
Beilstein:
506796
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.023
Nomenclature NACRES :
NA.21
72,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
1 mmHg ( 102 °C)
Essai
≥97%
pb
245-246 °C (lit.)
Pf
30-33 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; creamy; acidic; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Stijn Van de Vyver et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(29), 3497-3499 (2012-03-02)
Acid-catalyzed condensation of levulinic acid and phenol into high yields of diphenolic acid (>50%) is possible with a combination of sulfonated hyperbranched polymers and thiol promotors, either added as a physical mixture or bound to the polymer by ion-pairing.
Ronen Weingarten et al.
ChemSusChem, 5(7), 1280-1290 (2012-06-15)
We have developed a kinetic model for aqueous-phase production of levulinic acid from glucose using a homogeneous acid catalyst. The proposed model shows a good fit with experimental data collected in this study in a batch reactor. The model was
Huifang Ren et al.
Bioresource technology, 129, 616-619 (2013-01-23)
A highly selective approach to produce levulinic acid from cellulose was developed via microwave-assisted synthesis in SO3H-functionalized ionic liquids (SFILs). The effects of reaction conditions and ionic liquid structures on the yield of levulinic acid have been investigated, where the
Richard D Ashby et al.
Bioresource technology, 118, 272-280 (2012-06-19)
Glycerine (a biodiesel co-product) and levulinic acid (a pulp and paper co-product) were used as co-substrates for the fermentative synthesis of short-chain polyhydroxyalkanoate (sc-PHA) biopolymers with tunable monomer and molecular weight characteristics. Pseudomonas oleovorans NRRL B-14682 utilized glycerine alone to
Conversion of hemicellulose to furfural and levulinic acid using biphasic reactors with alkylphenol solvents.
Elif I Gürbüz et al.
ChemSusChem, 5(2), 383-387 (2012-01-26)