Documents
8.14254
Sigma-Aldrich
Levulinic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-649-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
245-246 °C/1013 mbar
Pf
26-29 °C
Température de transition
flash point 98 °C
Solubilité
675 g/L
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup