Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 3 490,00 $ |
A propos de cet article
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
3 490,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Unité NovaSeptum® Haute Pureté, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
Le prélèvement d'échantillons multiples du produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec l'unité NovaSeptum® haute pureté, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis le point d'échantillonnage jusqu'à l'analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la collecte des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour la numération bactérienne, les prélèvements dans les bioréacteurs et les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Avec l'unité NovaSeptum® haute pureté, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis le point d'échantillonnage jusqu'à l'analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la collecte des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour la numération bactérienne, les prélèvements dans les bioréacteurs et les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Numération bactérienne et prélèvements dans les bioréacteurs
Preparation Note
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unité NovaSeptum® Haute Pureté