Principaux documents
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
Synonyme(s) :
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
W251500-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
232,00 $
1 KG
1 470,00 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W251500-SAMPLE-K
77,90 $
100 G
232,00 $
1 KG
1 470,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.39
Numéro FEMA:
2515
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
317
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.067
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
geranium; floral; fruity; waxy; rose
Qualité:
FG
Kosher
natural (US)
Source biologique:
palm oil
Allergène alimentaire:
no known allergens
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
palm oil
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.462
Densité
0.892 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; floral; fruity; waxy; rose
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
Clé InChI
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.33 °C - closed cup