Documents
W346209
Sigma-Aldrich
Maltyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Maltol isobutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro FEMA:
3462
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10739
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.525
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets requirements for JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; jam; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Maltyl isobutyrate is a flavoring agent used in the food industry. It is one of the constituents of cigarette smoke.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10-30 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1013-1013 (2012)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)