Principaux documents
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.073
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95%
Composition
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
trans-2-hexenal
Propriétés organoleptiques
apple; green; leafy; vegetable; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38.3 °C - closed cup