W245402
Ethyl 3-phenylglycidate
mixture of cis and trans, 92%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
92%
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; floral; strawberry; sweet
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-13-11(12)10-9(14-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Clé InChI
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup