Documents
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Synonyme(s) :
(−)-Dihydrocarvyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
2380
Numéro Beilstein :
2443836
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2064
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.216
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Activité optique
[α]/D ≤55°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
232-234 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
medicinal; minty; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
Clé InChI
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup