Principaux documents
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
W225002-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
194,00 $
1 KG
1 260,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W225002-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
194,00 $
1 KG
1 260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro FEMA:
2250
Beilstein:
2330666
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2063
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.215
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Activité optique
[α]20/D -50°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; minty; sweet
Chaîne SMILES 
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
Clé InChI
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves