Documents
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
Synonyme(s) :
Salvia Sclarea
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2321
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 182.60
Activité optique
[α]20/D −10.5°, neat
Origine
USA origin
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20 ppm
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)