Principaux documents
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Synonyme(s) :
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro FEMA:
2309
Numéro de classification (Commission des enzymes):
203-375-0
Beilstein:
1721505
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
02.011
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
225-226 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; waxy; rose
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758