Principaux documents
W221902
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
≥96.0%
Synonyme(s) :
Butanal
W221902-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
143,00 $
4 KG
286,00 $
20 KG
718,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W221902-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
143,00 $
4 KG
286,00 $
20 KG
718,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro FEMA:
2219
Beilstein:
506061
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.003
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
90 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥96.0%
Température d'inflammation spontanée
390 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.380 (lit.)
pb
75 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cocoa; green; musty; pungent
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 6(6), e20669-e20669 (2011-06-16)
As one of fibroblast growth factor (FGF) family members, FGF21 has been extensively investigated for its potential as a drug candidate to combat metabolic diseases. In the present study, recombinant human FGF21 (rhFGF21) was modified with polyethylene glycol (PEGylation) in
Adi Mizrahi et al.
Nature neuroscience, 6(11), 1201-1207 (2003-10-07)
In many regions of the adult mammalian brain, pronounced changes in synaptic input caused by lesions or severe sensory deprivation induce marked sprouting or retraction of neuronal dendrites. In the adult olfactory bulb, adult neurogenesis produces less pronounced, but continuously
Yiannis C Fiamegos et al.
Analytica chimica acta, 609(2), 175-183 (2008-02-12)
A suitable method for the gas chromatographic determination of 10 characteristic carbonyls in biological and oil samples based on the in-drop formation of hydrazones by using 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH), has been developed. The derivatisation-extraction procedure was optimized separately for aqueous and