Principaux documents
W221805
Sigma-Aldrich
Butyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butyl 3-methyl butyrate, Butyl 3-methylbutanoate, Iso valeric acid butyl ester
W221805-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
99,00 $
4 KG
235,00 $
20 KG
842,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W221805-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
99,00 $
4 KG
235,00 $
20 KG
842,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2218
Beilstein:
1752803
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.449
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
175 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Butyl isovalerate is one of the volatile compounds found in jackfruit. It is responsible for the sweet and fruity flavor of jackfruit.[1][2]
Application
  • Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: This research explores the impact of bacterial volatile organic compounds, including butyl isovalerate, on nematodes. The study reveals significant biological interactions and suggests applications in biocontrol and agricultural practices to manage nematode populations (Xu et al., 2015).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aroma volatiles from two fruit varieties of jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.)
Maia JGS, et al.
Food Chemistry, 85, 195-197 (2004)
Analysis of volatile compounds in five jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) cultivars using solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)
Ong BT, et al.
J. Food Compos. Anal., 21, 416-422 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)