Principaux documents
8.00472
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid
100 ML
41,10 $
1 L
93,00 $
41,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
41,10 $
1 L
93,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-195-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Puissance
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.6-7.3 % (v/v)
pH
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
Pf
-46 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Solubilité
618 g/L
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup