Principaux documents
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzyl-2-methyl propionate
W214108-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
120,00 $
10 KG
498,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W214108-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
120,00 $
10 KG
498,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2141
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
301
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.426
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
238 °C (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup