Principaux documents
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Synonyme(s) :
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
W268703-SAMPLE-K
73,00 $
25 G
147,00 $
100 G
438,00 $
73,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W268703-SAMPLE-K
73,00 $
25 G
147,00 $
100 G
438,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.25
Numéro FEMA:
2687
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.486
Nomenclature NACRES :
NA.21
73,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; jasmine; mango; fruity; tropical
Chaîne SMILES 
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.89 °C