Principaux documents
W323608
Sigma-Aldrich
(+)-Rose oxide
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
W323608-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
318,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W323608-SAMPLE-K
74,90 $
1 KG
318,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3236
Beilstein:
1680588
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2269
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.037
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
86 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
geranium; green; rose
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter