Documents
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
Synonyme(s) :
Lauronitrile, Undecyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.32
Numéro Beilstein :
970348
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
198 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
Clé InChI
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup