Documents
131261
Sigma-Aldrich
Nonanenitrile
98%
Synonyme(s) :
Octyl cyanide, Pelargononitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro Beilstein :
1746339
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
Clé InChI
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Nonanenitrile was used as an organic nitrogen standard in the determination of a quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive