Principaux documents
178977
Sigma-Aldrich
Borane triethylamine complex
97%
Synonyme(s) :
(N,N-Diethylethanamine)trihydroboron, NSC 59740, Triethylamine borane
25 G
164,00 $
100 G
370,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
164,00 $
100 G
370,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N · BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
97 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
Clé InChI
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Borane triethylamine complex is a general reagent which can be used in the synthesis of silylhydroboranes[1] and meso-triarylsubporphyrins.[2][3] It can also be used in the preparation of liquid-phase hydrogen storage material.[4]
Used for:
  • Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
  • Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
  • Silylboranate
  • N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
  • Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
  • (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
ABC?Type meso?Triaryl?Substituted Subporphyrins.
Yoshida K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(19), 3997-4004 (2014)
Rational Synthesis of A2B-type meso-Triarylsubporphyrins.
Tanaka T, et al.
Organic Letters, 14(11), 2694-2697 (2012)
The quest for silylhydroboranes:(Me3Si)3SiBH2.
Arp H, et al.
Dalton Transactions, 39(39), 9270-9274 (2010)
A single-component liquid-phase hydrogen storage material.
Luo W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19326-19329 (2011)
Zizwe A Chase et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16541-16546 (2015-09-26)
The state of Ni supported on HZSM-5 zeolite, silica, and sulfonated carbon was studied during aqueous-phase catalysis of phenol hydrodeoxygenation using in situ extended X-ray absorption fine structure spectroscopy. On sulfonated carbon and HZSM-5 supports, NiO and Ni(OH)2 were readily