Principaux documents
T35807
Sigma-Aldrich
Sodium p-toluenesulfinate hydrate
97%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfinic acid sodium salt hydrate
100 G
93,80 $
500 G
238,00 $
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
93,80 $
500 G
238,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable