455652
Sodium p-toluenesulfinate
95%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfinic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Impuretés
<5% water
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable