Principaux documents
T332364
N-(PHENYLACETYL)UREA
AldrichCPR
10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
146,00 $