Principaux documents
M23527
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Methoxyhydrocinnamic acid
10 G
102,00 $
25 G
165,00 $
100 G
400,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
102,00 $
25 G
165,00 $
100 G
400,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Beilstein:
1953326
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed