Principaux documents
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3,4-Methylenedioxydihydrocinnamic acid
1 G
74,50 $
5 G
183,00 $
74,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
74,50 $
5 G
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable