Principaux documents
T330655
SODIUM 2-HYDROXYBENZENESULFONATE
AldrichCPR
T330655-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T330655-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
146,00 $