282987
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, Phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
- luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
- new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable