Principaux documents
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1