H18402
Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
technical grade
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pf
251 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O5S.K/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable