Principaux documents
T308218
4-METHYL-1-PHENYL-3-PYRAZOLIDINONE
AldrichCPR
1MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
183,00 $