Documents
733156
Sigma-Aldrich
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513COCH2CH2CH3
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
228-230 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
Clé InChI
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup