B77207
1-Bromo-3-phenylpropane
98%
Synonyme(s) :
(3-Bromopropyl)benzene, 3-Phenylpropyl bromide, Hydrocinnamyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
237-238 °C (lit.)
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup