Principaux documents
T271969
3,3-DIMETHYL-1-OXASPIRO[3.5]NONAN-2-ONE
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.238
Numéro MDL:
37,90 $