Principaux documents
T160970
4-[2-(AMINOOXY)ETHYL]MORPHOLINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
T160970-5MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T160970-5MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H16Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.113
Numéro MDL:
216,00 $