T12408
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
325-330 °C (lit.)
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCc2c(C1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H13N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1,3,5,7,13H,2,4,6,8H2
Clé InChI
XKLNOVWDVMWTOB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Spiro[cyclopentane-1,2′-indolin-3′-one] by photooxygenation.
- 9-Acyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazoles by N-acylation reactions.
- Carbazole via palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation reaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable