Principaux documents
S410764
6-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROCARBAZOLE
AldrichCPR
S410764-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S410764-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.271
Numéro MDL:
261,00 $