Principaux documents
SYNV415045
Synthware vacuum trap complete
joint: ST/NS 35/20
Synonyme(s) :
Synthware V415045
1 EA
220,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS35/20
Fabricant/nom de marque
V415045
Catégories apparentées
Description générale
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.