Principaux documents
SYNV391557
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joints
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
Synonyme(s) :
Synthware V391557
1 EA
446,00 $
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
446,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
446,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
V391557
L du corps
300 mm
D.E. du corps
57 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware vacuum trap is designed to be used with manifolds with #15 O-Ring joint. The seal between upper and lower parts is made with a 57mm flat O-ring flange.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.