Principaux documents
SYNV103029
Synthware vacuum trap
body O.D. 32 mm, L 200 mm , below joint
Synonyme(s) :
Synthware V103029
1 EA
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
134,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware V103029
Longueur
200 mm , below joint
D.E. du corps
32 mm
Description générale
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.