Principaux documents
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Synonyme(s) :
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
1 EA
53,80 $
53,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
53,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
53,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware B257040
D.E. × H
185 mm
Description générale
With 10 mm O.D. hose connection.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.