Principaux documents
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
1 EA
82,50 $
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
82,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
H200003
Description générale
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.