Documents
SYNC341014
Synthware Dewar microscale condenser
joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm
Synonyme(s) :
Synthware C341014, sidearm dewar condenser
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
C341014
Profondeur
90 mm
D.I.
31 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.